Learn More
Azlon™ Azlon™ mehrsprachig bedruckte LDPE-Spritzflaschen
Artikelnummer. 12550446
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Entionisiertes Wasser
Ethanol
I.M.S.
Isopropanol
Methanol
Wasser
Beschreibung:
Unauslöschlich gedruckt in Arabisch, Französisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Dänisch, Schwedisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Russisch, Polnisch, Deutsch und Englisch
Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 12550446
Marke: Azlon™ WGW600PML
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bedruckt mit globalen harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamanten, R-Sätzen und Sicherheitsinformationen. Mehrsprachige Azlon™ LDPE-Spülflaschen sind mit chemischen Namen und wichtigen Sicherheitsinformationen in vier europäischen Sprachen bedruckt, sodass in europäischen Ländern keine unterschiedlichen Spülflaschen mehr benötigt werden.
  • Mehrsprachig bedruckte Weithals-Spritzflaschen
  • Unlöschbar bedruckt
  • Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
  • Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
  • Erhältlich mit Etiketten für drei verschiedenen Wässer und fünf Lösungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Enthält Polypropylen-Verschluss, weiß
Material LDPE
Menge 5/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) –50 bis 80 °C
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 140 mm
Produkttyp Spritzflasche mit mehrsprachigem Aufdruck
Chemical Label Destilliertes Wasser
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Verschlusstyp Verschlusskappe ohne Belüftung
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar