Learn More
Azlon™ Azlon™ mehrsprachig bedruckte LDPE-Spritzflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Entionisiertes Wasser
Ethanol
I.M.S.
Isopropanol
Methanol
Wasser
Beschreibung:
Unauslöschlich gedruckt in Arabisch, Französisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Dänisch, Schwedisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Russisch, Polnisch, Deutsch und Englisch
Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Bedruckt mit globalen harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamanten, R-Sätzen und Sicherheitsinformationen. Mehrsprachige Azlon™ LDPE-Spülflaschen sind mit chemischen Namen und wichtigen Sicherheitsinformationen in vier europäischen Sprachen bedruckt, sodass in europäischen Ländern keine unterschiedlichen Spülflaschen mehr benötigt werden.
- Mehrsprachig bedruckte Weithals-Spritzflaschen
- Unlöschbar bedruckt
- Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
- Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
- Erhältlich mit Etiketten für drei verschiedenen Wässer und fünf Lösungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Beschreibung | Unauslöschlich gedruckt in Arabisch, Französisch und Englisch |
| Material | LDPE |
| Chemical Label | Destilliertes Wasser |