Learn More
Azlon™ Azlon™ mehrsprachig bedruckte LDPE-Spritzflaschen
35.37 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
43.40 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
43.40 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Entionisiertes Wasser
Ethanol
I.M.S.
Isopropanol
Methanol
Wasser
Beschreibung:
Unauslöschlich gedruckt in Arabisch, Französisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Dänisch, Schwedisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Russisch, Polnisch, Deutsch und Englisch
Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Beschreibung
Bedruckt mit globalen harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamanten, R-Sätzen und Sicherheitsinformationen.Mehrsprachige Azlon™ LDPE-Spülflaschen sind mit chemischen Namen und wichtigen Sicherheitsinformationen in vier europäischen Sprachen bedruckt, sodass in europäischen Ländern keine unterschiedlichen Spülflaschen mehr benötigt werden.
- Mehrsprachig bedruckte Weithals-Spritzflaschen
- Unlöschbar bedruckt
- Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
- Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
- Erhältlich mit Etiketten für drei verschiedenen Wässer und fünf Lösungsmittel
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Verschlusskappe ohne Belüftung |
Durchmesser (metrisch) | 60 mm |
Höhe (metrisch) | 140 mm |
Dispensierung durch den Verschluss | Ja |
Chemical Label | Ethanol |
Produkttyp | Spritzflasche mit mehrsprachigem Aufdruck |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8,45 oz. |
Farbe | Durchscheinend |