Learn More
Azlon™ Rundflaschen aus LDPE mit Tropfverschluss mit Ausguss
Artikelnummer. 12084707
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12084707 250 ml 10 Stück
12054827 30 ml 10 Stück
10709385 60 ml 10 Stück
12084747 150 ml 10 Stück
10044804 500 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12084707 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. BGE830PNC
Grundlagen für die Vorbereitung und Lagerung
Verwenden Sie den Aktionscode 27996
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Als Tropf- oder Dosierflaschen geeignet. Azlon™ Runde Flaschen aus LDPE mit Tropfverschluss mit Ausguss zeichnen sich durch einen gefassten Dichtungsverschluss aus und lassen sich zur Anpassung der Durchflussrate entsprechend zuschneiden.
Als Tropfflasche oder Dispensierflasche zu verwenden.AzlonTM Rundflaschen aus LDPE mit Tropfverschluss mit Ausguss verfügen über eine unverlierbare Dichtkappe und lassen sich zum Anpassen der Durchflussrate zuschneiden.
  • Runde LDPE-Flaschen mit Tropfverschluss mit Ausguss
  • Widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Als Tropf- oder Dispenserflasche verwendet
Enthält Tropfverschluss mit Ausguss
Material LDPE
Menge Schrumpffolienpackung
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Schmal, mit Gewinde
Höhe (metrisch) 174 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Als Tropf- oder Dispenserflasche verwendet
Höhe (angloamerikanisch) 6,85 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28/R4
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Tropfspitze
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Form Rund
Produkttyp Spenderflaschen