Learn More
Azlon™ Azlon™ Probenflasche
Artikelnummer. 10717465
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Durchmesser (metrisch):
8 mm
12 mm
15 mm
25 mm
28 mm
32 mm
Höhe (metrisch):
32 mm
36 mm
38 mm
40 mm
49 mm
78 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 10717465
Marke: Azlon BGG308
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Unzerbrechliche und leichte Probenbehälter. AzlonTM Probenbehälter aus LDPE mit aufklappbarem Deckel eignen sich optimal für zahlreiche Laboranwendungen.
  • Die Behälter mit dem unverlierbaren Klappdeckel sind für viele Anwendungen geeignet
  • Leicht und bei normalem Gebrauch unzerbrechlich
  • Widerstehen Temperaturen bis zu 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material LDPE
Kapazität (metrisch) 10 ml
Verschlusstyp Klappverschluss
Durchmesser (metrisch) 28 mm
Höhe (metrisch) 32 mm
Anzahl pro Packung 10/Packung