Learn More
Azlon™ Azlon™ Probenflasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Durchmesser (metrisch):
8 mm
12 mm
15 mm
25 mm
28 mm
32 mm
Höhe (metrisch):
32 mm
36 mm
38 mm
40 mm
49 mm
78 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Die Behälter mit dem unverlierbaren Klappdeckel sind für viele Anwendungen geeignet
- Leicht und bei normalem Gebrauch unzerbrechlich
- Widerstehen Temperaturen bis zu 80 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenbehälter |
| Closure Included | Ja |
| Material | LDPE |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Verschlusstyp | Klappverschluss |
| Durchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Höhe (metrisch) | 49 mm |
| Anzahl pro Packung | 20/Packung |