Learn More
Azlon™ Azlon™ Probenflasche
Artikelnummer. 12793335
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Durchmesser (metrisch):
8 mm
12 mm
15 mm
25 mm
28 mm
32 mm
Höhe (metrisch):
32 mm
36 mm
38 mm
40 mm
49 mm
78 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 12793335
Marke: Azlon BGG312
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Unzerbrechliche und leichte Probenbehälter. AzlonTM Probenbehälter aus LDPE mit aufklappbarem Deckel eignen sich optimal für zahlreiche Laboranwendungen.
  • Die Behälter mit dem unverlierbaren Klappdeckel sind für viele Anwendungen geeignet
  • Leicht und bei normalem Gebrauch unzerbrechlich
  • Widerstehen Temperaturen bis zu 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material LDPE
Kapazität (metrisch) 25 ml
Verschlusstyp Klappverschluss
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Höhe (metrisch) 78 mm
Anzahl pro Packung 10/Packung