Learn More
Azlon™ Spritzflaschen aus LDPE mit rechtwinkliger Flaschenschulter
Artikelnummer. p-8001809
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12633152 250 ml 5 Stück
12381248 500 ml 5 Stück
2 options
Artikelnummer. 12633152
Marke: Azlon WGF230P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschlüsse mit Präzisionsdüsenspitzenöffnung für Feindosierung
Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
  • Herkömmliche und beliebte runde Spritzflaschen mit rechtwinkliger Flaschenschulter
  • Ausgestattet mit einteiligen PP-Verschlüssen, die beim Gebrauch die Form beibehalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Enthält Auslaufsichere, drehbare Verschlüsse aus Polypropylen
Material LDPE
Anzahl pro Packung 5
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Produkttyp Spülflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar