Learn More
Azlon™ LDPE-Spritzflaschen mit integriertem Ausgießer
Beschreibung
Mit Präzisionsspitzen, ideal zum Dispensieren von Flüssigkeiten über Feinddüsen.AzlonTM Spritzflaschen aus LDPE mit integriertem Ausguss sind ergonomisch gestaltet und eignen sich für eine Vielzahl von Waschanforderungen.
- Ergonomische LDPE-Waschflaschen mit integrierter Dosierschlauch-Düsenspitze
- Der schmale sechseckige Querschnitt macht die Flaschen besonders geeignet für kleinere Hände
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8,45 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 29mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 21 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung als Tropfflasche oder zur Abgabe eines feinen Flüssigkeitsstrahls |
| Enthält | Integral geformte Jet-Spitze für Dispensierröhrchen |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | 5/Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | –50 bis 80 °C |
| Mehr anzeigen |