Learn More
Azlon™ leichte Trichter aus Polypropylen
Artikelnummer. 12044598
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Durchmesser (metrisch) Stiel:
5 mm
9 mm
10 mm
13 mm
14 mm
17 mm
Höhe (metrisch):
47 mm
62 mm
78 mm
107 mm
149 mm
170 mm
210 mm
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12044598
missing translation for 'mfr': Azlon FWC066
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus leichtem Polypropylen. Azlon™ Leichte Trichter aus Polypropylen sind mit Rippen versehen, die Lufteinschlüsse verhindern und eine schnelle Filterung ermöglichen. Autoklavierbar bis 121 °C.
Hergestellt aus leichtem Polypropylen. Azlon™ Leichte Fülltrichter aus Polypropylen sind mit Rippen versehen, die Lufteinschlüsse verhindern und eine schnelle Filterung ermöglichen. Autoklavierbar bis 121 °C.
  • Leichtgewichtige Fülltrichter aus Polypropylen mit Rippen zur Verhinderung von Lufteinschlüssen und für schnelle Filtration
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Kunststoff mit Lebensmittel-Gütegrad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Stiel 17 mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 210 mm