Learn More
Azlon™ leichte Trichter aus Polypropylen
Beschreibung
Hergestellt aus leichtem Polypropylen. Azlon™ Leichte Fülltrichter aus Polypropylen sind mit Rippen versehen, die Lufteinschlüsse verhindern und eine schnelle Filterung ermöglichen. Autoklavierbar bis 121 °C.
- Leichtgewichtige Fülltrichter aus Polypropylen mit Rippen zur Verhinderung von Lufteinschlüssen und für schnelle Filtration
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Kunststoff mit Lebensmittel-Gütegrad
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 13 mm |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 149 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |