Learn More
Azlon™ LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter
Artikelnummer. 10655705
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussfarbe:
Rot
Weiß
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10655705
Marke: Azlon WGF337P
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Funktionsverschlüsse mit spitz verlaufenden Präzisionsöffnungen, ideal zur Abgabe eines feinen Flüssigkeitsstrahls. Azlon™ LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter für verschiedene Waschanforderungen. Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.AzlonTM LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter für verschiedene Wascherfordernisse.Funktionsverschlüsse mit spitz zulaufenden Präzisionsöffnungen, ideal zur Abgabe eines feinen Flüssigkeitsstrahls.
  • Schlankes Design ermöglicht komfortable Handhabung und verbesserte Anwenderfreundlichkeit
  • Ausgestattet mit einer Auswahl an schwenkbaren Spenderverschlüssen aus Polypropylen in weiß oder rot
  • Auswahl aus drei Größen
  • Verschlüsse verfügen über eine Präzisionsdüsenspitze zur Feinsteuerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) Hals 69mm
Material LDPE
Menge 5/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) –50 bis 80 °C
Verschlussfarbe Rot
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 5.6 cm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Kappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar