Learn More
Azlon™ LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter
Funktionsverschlüsse mit spitz verlaufenden Präzisionsöffnungen, ideal zur Abgabe eines feinen Flüssigkeitsstrahls. Azlon™ LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter für verschiedene Waschanforderungen. Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.
15.75 € - 32.55 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10431625
|
Azlon
WGF330P |
250 ml | Weiß |
18.70 €
5 Stück |
12-02-2021 |
||||
10004704
|
Azlon
WGF336P |
500 ml | Weiß |
25.22 €
5 Stück |
|
||||
10309314
|
Azlon
WGF240P |
1000 ml | Weiß |
32.55 €
5 Stück |
|
||||
10175224
|
Azlon
WGF241P |
1000 ml | Rot |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
10655705
|
Azlon
WGF337P |
500 ml | Rot |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
Beschreibung
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM LDPE Slope Shoulder Wash Bottles designed to fit a variety of washing needs. Closures feature precision tipped apertures, ideal for fine liquid jet dispensing.
- Das schlanke Design ermöglicht eine komfortable Handhabung und eine verbesserte Anwenderfreundlichkeit
- Ausgestattet mit einer Auswahl an drehbaren Dosierverschlüssen aus weißem oder rotem Polypropylen
- Drei Größen zur Auswahl
- Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung