Learn More
Azlon Mehrsprachig bedruckte Spülflaschen aus LDPE mit Entlüftung
Artikelnummer. 12387512
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12387512 500 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12387512 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. WGW539VTMLS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.75 €
    39.87 € / 5 Stück
    Sparen 51.88 €
    56% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lagern und verwenden Sie eine Vielzahl von Lösungsmitteln mit mehrsprachigen Etiketten für mehr Sicherheit. Die mehrsprachige Azlon LDPE-Spritzflaschen mit Belüftung sind in vier verschiedenen Kombinationen für die mehrsprachige Beschriftung erhältlich. Etiketten mit Lösungsmittelgehalt entsprechen farbkodierten Deckeln für eine einfache Identifizierung in einer Vielzahl von Umgebungen.
  • Mehrsprachige Weithals-Spritzflaschen mit einem Entlüftungsventil zur Vermeidung von Tropfenbildung
  • Unlöslich in bis zu vier Sprachen bedruckt, mit vier verfügbaren Sprachkombinationen.
  • Auswahl aus fünf Lösungsmitteletiketten mit neuen global harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamant, R-Sätzen und Sicherheitshinweisen.
  • Ausgestattet mit einteiligen PP-Verschlüssen, die bei Gebrauch ihre Form beibehalten
  • Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Beschreibung Region 2: Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Englisch
Material LDPE
Verschlussfarbe Blau
Höhe (metrisch) 163 mm
Chemical Label Isopropanol
Durchmesser (metrisch) 75 mm