Learn More
Azlon™ magnetischer Rührstab mit Mittelring
Artikelnummer. 10729175
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
0.17 in.
4,5mm
0.23 in.
6mm
6 mm
8mm
8 mm
9.5 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10729175 30 mm 0.23 in. 2 Stück
10648195 12 mm 0.17 in. 2 Stück
10298094 15 mm 4,5mm 2 Stück
10738795 8 mm 3 mm 2 Stück
10585105 20 mm 6mm 2 Stück
10135374 25 mm 0.23 in. 2 Stück
10636855 45 mm 8mm 2 Stück
10431235 40 mm 8 mm 2 Stück
10145374 35 mm 6 mm 2 Stück
10788995 50 mm 8mm 2 Stück
10431425 60 mm - 2 Stück
10564345 70 mm 9.5 mm 2 Stück
12 options
Artikelnummer. 10729175
Marke: Azlon SWN511
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus magnetischem PTFE. Azlon™ Rührstäbe mit Mittelring verfügen über einen zentralen Ring, der ein effizientes Drehen auch auf gekrümmten oder unebenen Böden gewährleistet.
Aus magnetischem PTFE.Azlon™ Rührstäbe mit Mittelring verfügen über einen zentralen Ring, der ein effizientes Drehen auch auf gekrümmten oder unebenen Böden gewährleistet.
  • Aus magnetischem PTFE
  • Mittelring sorgt für wirkungsvolle Rotation, auch auf gekrümmten oder unebenen Böden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Abmessungen (L x B x H) 1.18 L (in.)
Länge (angloamerikanisch) 1.18 Zoll
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 0.23 in.
Länge (metrisch) 30 mm
Material Magnet
Menge 2/Pckg.
Form Mittelring
Typ Rührstab