Learn More
Azlon™ PMP-Zylinder mit eingelassener Graduierung
Artikelnummer. 10665705
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
10665705 100 ml 1 ml -
11323584 10 ml 0.2 ml 10 Stück
10524355 1000 ml 10 ml 1 Stück
12070003 250 ml 2 ml 1 Stück
11333584 25 ml 0.5 ml 5 Stück
11363584 2000 ml 20 ml 1 Stück
10218024 500 ml 5 ml 1 Stück
10566455 - 1 ml 5 Stück
8 options
Artikelnummer. 10665705
Marke: Azlon CT0100P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus PMP zeichnet sich durch einen hohen Schmelzpunkt sowie eine hohe Temperaturstabilität aus. Azlon™ Zylinder aus PMP mit erhabener Graduierung sind autoklavierbar und eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsvolumen im Labor.
Die Konstruktion aus PMP zeichnet sich durch einen hohen Schmelzpunkt sowie eine hohe Temperaturstabilität aus.Azlon™ Zylinder aus PMP mit erhabener Graduierung sind autoklavierbar und eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsvolumen im Labor.
  • Gegossene, erhabene Graduierungen auf dem transparenten Zylinder ermöglichen eine einfache visuelle Messung
  • Die große Ausgießtülle erleichtert das Dispensieren von Flüssigkeiten
  • Sechskantboden mit rutschfester Anti-Saugfunktion sorgt für Stabilität
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Entspricht ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Toleranz ±1 ml
Zertifizierung/Konformität ISO 6706
Klasse B
Durchmesser (metrisch) 31 mm
Menge 5er-Packung
Graduierungen 1 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Max. Temperatur 135 °C
Form Rund
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 275 °F
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungsbereiche Lebensmittel und Getränke
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 250 mm
Typ Messzylinder