Learn More
Azlon™ PMP-Zylinder mit eingelassener Graduierung
Beschreibung
Die Konstruktion aus PMP zeichnet sich durch einen hohen Schmelzpunkt sowie eine hohe Temperaturstabilität aus.Azlon™ Zylinder aus PMP mit erhabener Graduierung sind autoklavierbar und eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsvolumen im Labor.
- Gegossene, erhabene Graduierungen auf dem transparenten Zylinder ermöglichen eine einfache visuelle Messung
- Die große Ausgießtülle erleichtert das Dispensieren von Flüssigkeiten
- Sechskantboden mit rutschfester Anti-Saugfunktion sorgt für Stabilität
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Entspricht ISO 6706
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | PMP (Polymethylpenten) |
| Toleranz | ±0,5 ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 6706 |
| Klasse | B |
| Durchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Menge | 5er-Packung |
| Graduierungen | 0.5 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Base Type | Hexagonal |
| Mehr anzeigen |