Learn More
Azlon™ PMP-Zylinder mit eingelassener Graduierung
Artikelnummer. 11363584
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11363584
Marke: Azlon CT2000P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus PMP zeichnet sich durch einen hohen Schmelzpunkt sowie eine hohe Temperaturstabilität aus. Azlon™ Zylinder aus PMP mit erhabener Graduierung sind autoklavierbar und eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsvolumen im Labor.
Die Konstruktion aus PMP zeichnet sich durch einen hohen Schmelzpunkt sowie eine hohe Temperaturstabilität aus.Azlon™ Zylinder aus PMP mit erhabener Graduierung sind autoklavierbar und eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsvolumen im Labor.
  • Gegossene, erhabene Graduierungen auf dem transparenten Zylinder ermöglichen eine einfache visuelle Messung
  • Die große Ausgießtülle erleichtert das Dispensieren von Flüssigkeiten
  • Sechskantboden mit rutschfester Anti-Saugfunktion sorgt für Stabilität
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Entspricht ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Toleranz ±20 mL
Zertifizierung/Konformität ISO 6706
Klasse B
Durchmesser (metrisch) 83 mm
Menge 1/Packung
Graduierungen 20 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 535 mm
Typ Zylinder ohne Graduierung