Learn More
Azlon™ PMP-Zylinder mit eingelassener Graduierung
Artikelnummer. 12070003
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen Packungsgröße
12070003 250 ml 2 ml 1 Stück
11323584 10 ml 0.2 ml 10 Stück
10665705 100 ml 1 ml -
10524355 1000 ml 10 ml 1 Stück
11333584 25 ml 0.5 ml 5 Stück
11363584 2000 ml 20 ml 1 Stück
10218024 500 ml 5 ml 1 Stück
10566455 - 1 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12070003 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. CT0250P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.67 €
    13.23 € / 1 Stück
    Sparen 3.44 €
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus PMP zeichnet sich durch einen hohen Schmelzpunkt sowie eine hohe Temperaturstabilität aus. Azlon™ Zylinder aus PMP mit erhabener Graduierung sind autoklavierbar und eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsvolume
Die Konstruktion aus PMP zeichnet sich durch einen hohen Schmelzpunkt sowie eine hohe Temperaturstabilität aus.Azlon™ Zylinder aus PMP mit erhabener Graduierung sind autoklavierbar und eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsvolumen
  • Gegossene, erhabene Graduierungen auf dem transparenten Zylinder ermöglichen eine einfache visuelle Messung
  • Die große Ausgießtülle erleichtert das Dispensieren von Flüssigkeiten
  • Sechskantboden mit rutschfester Anti-Saugfunktion sorgt für Stabilität
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Entspricht ISO 6706
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Toleranz ±2 ml
Zertifizierung/Konformität ISO 6706
Klasse Klasse B
Durchmesser (metrisch) 42 mm
Menge 1/Packung
Graduierungen 2 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rund
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 275 °F
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungsbereiche Lebensmittel und Getränke
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 315 mm
Produkttyp Messzylinder
Max. Temperatur (metrisch) 135 °C