Learn More
Azlon™ PMP-Zylinder mit aufgedruckter Skala
Artikelnummer. 10190960
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10190960
Marke: Azlon CTA0500P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sie sind mit einer scharfen, blauen Graduierung für bessere Sichtbarkeit bedruckt. Azlon™ PMP-Zylinder mit aufgedruckter Graduierung bieten eine zuverlässige Lösung zum Abmessen des Volumens von Flüssigkeiten im Labor.
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Azlon™ Zylinder aus PMP mit aufgedruckter Graduierung sind eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsmengen im Labor.
  • Graduierungen: in gestochen scharfem Blau erhaben aufgedruckt 
  • Fuß: Standfester sechseckiger Fuß, rutschfest und nicht festsaugend gestaltet
  • Kalibriert: Nach ISO 6706 und DIN 12681
  • Klasse A: Toleranzen, konformitätszertifiziert, mit Zertifikat geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Toleranz ±5 ml
Zertifizierung/Konformität DIN 12681, ISO 6706
Klasse A
Umfang Blau
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Enthält Konformitätszertifikat
Menge Gehäuse 2PK
Graduierungen 5 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 360 mm
Typ Zylinder ohne Graduierung