Learn More
Azlon™ PMP-Zylinder mit aufgedruckter Skala
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Azlon™ Zylinder aus PMP mit aufgedruckter Graduierung sind eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsmengen im Labor.
- Graduierungen: in gestochen scharfem Blau erhaben aufgedruckt
- Fuß: Standfester sechseckiger Fuß, rutschfest und nicht festsaugend gestaltet
- Kalibriert: Nach ISO 6706 und DIN 12681
- Klasse A: Toleranzen, konformitätszertifiziert, mit Zertifikat geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | PMP (Polymethylpenten) |
| Toleranz | ±2 ml |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12681, ISO 6706 |
| Klasse | A |
| Umfang | Blau |
| Durchmesser (metrisch) | 47 mm |
| Enthält | Konformitätszertifikat |
| Menge | Gehäuse 2PK |
| Graduierungen | 2 ml |
| Mehr anzeigen |