Learn More
Azlon™ PMP-Zylinder mit aufgedruckter Skala
Artikelnummer. 12050013
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen Packungsgröße
12050013 50 ml 1 ml 2 Stück
10253530 10 ml 0.2 ml 2 Stück
12074598 100 ml 1 ml 2 Stück
12094598 2000 ml 20 ml 1 Stück
12034618 250 ml 2 ml 2 Stück
10213580 25 ml 0.5 ml 2 Stück
10190960 500 ml 5 ml 2 Stück
11973909 1000 ml 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12050013 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. CTA0050P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.05 €
    21.57 € / 2 Stück
    Sparen 18.48 €
    46% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sie sind mit einer scharfen, blauen Graduierung für bessere Sichtbarkeit bedruckt. Azlon™ PMP-Zylinder mit aufgedruckter Graduierung bieten eine zuverlässige Lösung zum Abmessen des Volumens von Flüssigkeiten im Labor.
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Azlon™ Zylinder aus PMP mit aufgedruckter Graduierung sind eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsmengen im Labor.
  • Graduierungen: in gestochen scharfem Blau erhaben aufgedruckt 
  • Fuß: Standfester sechseckiger Fuß, rutschfest und nicht festsaugend gestaltet
  • Kalibriert: Nach ISO 6706 und DIN 12681
  • Klasse A: Toleranzen, konformitätszertifiziert, mit Zertifikat geliefert
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Toleranz ±1 ml
Zertifizierung/Konformität DIN 12681, ISO 6706
Klasse Klasse A
Umfang Blau
Durchmesser (metrisch) 28 mm
Enthält Konformitätszertifikat
Menge Gehäuse 2PK
Graduierungen 1 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 200 mm
Produkttyp Zylinder ohne Graduierung