Learn More
Azlon™ klappbare Schutzvorrichtung aus Polycarbonat
Click to view available options
Länge (metrisch):
38 cm
61cm
61 cm
Breite (metrisch):
590 mm
750 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausgezeichneter Schutz in potenziell gefährlichen Situationen
- Einstellbar – kann sowohl im rechten Winkel als auch geradlinig verwendet werden
- Ausgesprochen fest und leicht
- Mit zwei Paaren kunststoffbeschichteter Metallfüße
- Die Füße können am Arbeitstisch festgeklemmt oder verschraubt werden, um eine bessere Stabilität zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Aufklappabares Sicherheitsschild |
| Material | Polycarbonat |
| Länge (metrisch) | 61cm |
| Breite (metrisch) | 750 mm |
| Farbe | Klar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für einen hervorragenden Schutz in potenziellen Gefahrensituationen |
| Anzahl pro Packung | 1 pro Stück |
| Menge | Je 1 |