Learn More
Azlon™ klappbare Schutzvorrichtung aus Polycarbonat
Artikelnummer. 10748955
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
38 cm
61cm
61 cm
Breite (metrisch):
590 mm
750 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
10748955 38 cm 590 mm 1 Stück
10093294 61 cm 590 mm 1 Stück
10606855 61cm 750 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10748955
Marke: Azlon SGT002
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieser leichte, aber extrem stabile Schutzschild schützt vor möglichen Gefahren. Azlon™ Klappbare Schutzschilde aus Polycarbonat können am Labortisch befestigt werden.
  • Ausgezeichneter Schutz in potenziell gefährlichen Situationen
  • Einstellbar – kann sowohl im rechten Winkel als auch geradlinig verwendet werden
  • Ausgesprochen fest und leicht
  • Mit zwei Paaren kunststoffbeschichteter Metallfüße
  • Die Füße können am Arbeitstisch festgeklemmt oder verschraubt werden, um eine bessere Stabilität zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Aufklappbarer Sicherheitsschild
Material Polycarbonat
Länge (metrisch) 38 cm
Breite (metrisch) 590 mm
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für einen hervorragenden Schutz in potenziellen Gefahrensituationen
Anzahl pro Packung 1 pro Stück
Menge 1EA