Learn More
Azlon™ klappbare Schutzvorrichtung aus Polycarbonat
Beschreibung
- Ausgezeichneter Schutz in potenziell gefährlichen Situationen
- Einstellbar – kann sowohl im rechten Winkel als auch geradlinig verwendet werden
- Ausgesprochen fest und leicht
- Mit zwei Paaren kunststoffbeschichteter Metallfüße
- Die Füße können am Arbeitstisch festgeklemmt oder verschraubt werden, um eine bessere Stabilität zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Aufklappbarer Sicherheitsschild |
| Material | Polycarbonat |
| Länge (metrisch) | 38 cm |
| Breite (metrisch) | 590 mm |
| Farbe | Klar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für einen hervorragenden Schutz in potenziellen Gefahrensituationen |
| Anzahl pro Packung | 1 pro Stück |
| Menge | 1EA |