Learn More
SHIELD SAFETY SINGLE PIECE PC .
Artikelnummer. 10013734
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
608 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
10013734 608 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10013734
Marke: Azlon SGT102
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum Schutz bei potenziellen Gefahrensituationen
  • Ausgesprochen fest und leicht
  • Hergestellt aus einem Stück transparentem Polycarbonat mit 4 mm Dicke
  • Mit zwei Paaren kunststoffbeschichteter Metallfüße
  • Die Füße können am Arbeitstisch festgeklemmt oder verschraubt werden, um Stabilität zu gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polycarbonat
Enthält Zwei Paar kunststoffbeschichtete Metallfüße
Anzahl pro Packung 1
Produkttyp Schirm
Breite (metrisch) 178 mm
Höhe (metrisch) 608 mm
Außenbreite (metrisch) Mittleres Bedienfeld: 230 mm; Außenbedienfeld: 178 mm