Learn More
Azlon™ Pneumatische Wanne aus Polyethylen, zylindrisch
Artikelnummer. 12008943
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
200 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12008943
Marke: Azlon TGJ060
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zylindrische, einteilige pneumatische Wannen
  • Viel leichter als Glas
  • Widersteht Temperaturen von bis 80 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Material Polyethylen
Form Zylindrisch
Typ Pneumatic Trough
Höhe (metrisch) 100 mm
Durchmesser (metrisch) 250 mm