Learn More
Azlon™ Pneumatische Wanne aus Polyethylen, zylindrisch
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
200 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Viel leichter als Glas
- Widersteht Temperaturen von bis 80 °C.
Specifications
Specifications
| Bodenform | Flach |
| Material | Polyethylen |
| Form | Zylindrisch |
| Typ | Pneumatic Trough |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 200 mm |