Learn More
Azlon™ Azlon™ runde Weithalsflaschen aus Polypropylen, braun
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Description
In diesen Weithalsflaschen aus Kunststoff lässt sich eine Vielzahl lichtempfindlicher Materialien lagern.AzlonTM Braune Rundflaschen aus Polypropylen mit weitem Hals sind auslaufsicher, haben keine Einlage und bieten eine gute chemische Beständigkeit.
- Bernsteinfarbene hochqualitative und hochbelastbare Flaschen
- Antihaftschraubverschlüsse aus Polypropylen
- Gute chemische Beständigkeit
- Undurchsichtige, robuste bernsteinfarbene Flaschen aus Polypropylen mit schwarzen Schraubverschlüssen aus Polypropylen
- Glatte Innenfläche für ein effizientes Ausgießen und eine einfache Reinigung
- Hochbelastbar und sehr langlebig
- Autoklavierbar bei 121 °C
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 67,62 oz. |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 55mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für eine große Auswahl an lichtempfindlichen Flüssigkeiten oder Feststoffen |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 5/Pckg. |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Nein |
| Show More |