Learn More
Azlon™ Azlon™ runde Weithalsflaschen aus Polypropylen, braun
Artikelnummer. 10739185
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10739185 150 ml 10 Stück
12094687 60 ml 10 Stück
10329934 250 ml 10 Stück
10554925 500 ml 10 Stück
10799515 1000 ml 5 Stück
10267824 2000 ml 5 Stück
6 options
Artikelnummer. 10739185
Marke: Azlon™ BWP0150AP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Weithals-Kunststoffflaschen eignen sich zur Aufbewahrung vieler verschiedener lichtempfindlicher Stoffe. Azlon™ Runde Weithalsflaschen aus braunem Polypropylen gewährleisten dank ihrer auslaufsicheren Konstruktion ohne Einlage ein einfaches Befüllen mit und Entleeren von festen oder flüssigen Proben.
In diesen Weithalsflaschen aus Kunststoff lässt sich eine Vielzahl lichtempfindlicher Materialien lagern.AzlonTM Braune Rundflaschen aus Polypropylen mit weitem Hals sind auslaufsicher, haben keine Einlage und bieten eine gute chemische Beständigkeit.
  • Bernsteinfarbene hochqualitative und hochbelastbare Flaschen
  • Antihaftschraubverschlüsse aus Polypropylen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Undurchsichtige, robuste bernsteinfarbene Flaschen aus Polypropylen mit schwarzen Schraubverschlüssen aus Polypropylen
  • Glatte Innenfläche für ein effizientes Ausgießen und eine einfache Reinigung
  • Hochbelastbar und sehr langlebig
  • Autoklavierbar bei 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 150 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 5,07 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 32 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Lagerung einer Vielzahl von lichtempfindlichen Flüssigkeiten und Feststoffen
Material Polypropylen
Menge 10/Packung
Verschlussfarbe Schwarz
Zertifizierung/Konformität CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 116 mm
Produkttyp Runde Flasche mit großer Öffnung
Höhe (angloamerikanisch) 4,56 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 51 mm
Verschlusstyp Schraubkappe