Learn More
Azlon™ Autoklavenbeutel aus Polypropylen
Artikelnummer. 10890061
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
10890061 Blau 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 10890061
Marke: Azlon BWY204
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Autoclave waste in this blue autoclave bag for biohazardous material. The Azlon™ polypropylene autoclave bag has printed instructions and can be autoclaved at temperatures up to 121 degrees C.
  • Suitable for autoclaving biohazardous waste
  • Strong side weld construction (50μm)
  • Printed with instructions for use and biohazard symbol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Höhe (metrisch) 896 mm
Breite (metrisch) 608 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen