Learn More
Azlon™ Autoklavenbeutel aus Polypropylen
Beschreibung
- Suitable for autoclaving biohazardous waste
- High Temperature suitability
- Strong side weld construction (50μm)
- Printed with instructions for use and biohazard symbol
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Transparent |
| Höhe (metrisch) | 660 mm |
| Breite (metrisch) | 302 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |