Learn More
Azlon™ Autoklavenbeutel aus Polypropylen
Artikelnummer. 12084608
Click to view available options
Farbe:
Transparent
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12084608
Marke: Azlon BWY254
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Autoclave waste in this autoclave bag for biohazardous material. The Azlon™high temperature polypropylene autoclave bag has printed instructions and can be autoclaved at temperatures up to 135 degrees C.
  • Suitable for autoclaving biohazardous waste
  • High Temperature suitability 
  • Strong side weld construction (50μm)
  • Printed with instructions for use and biohazard symbol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Transparent
Höhe (metrisch) 866 mm
Breite (metrisch) 608 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen