Learn More
Azlon™ Becher aus Polypropylen
Artikelnummer. 15344921
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15344921
Marke: Azlon BDC242P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für allgemeine Laborarbeiten
  • Entspricht ISO 7056
  • Herkömmliche Becherform
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger Tinte aufgedruckt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) 131 mm
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für allgemeine Laborarbeiten
Höhe (metrisch) 187 mm
Schritten 200 ml
Menge 6/Pckg.
Max. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C bis +135 °C
Typ Griffin-Messbecher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056
Scale Aufgedruckte Skala