Learn More
Azlon™ Becher aus Polypropylen
Artikelnummer. 15383416
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15383416
Marke: Azlon BDC230P
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Optimal für allgemeine Laborarbeiten
  • Entspricht ISO 7056
  • Herkömmliche Becherform
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger Tinte aufgedruckt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 131 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 187 mm
Schritten 25 ml
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056