Learn More
Azlon™ Becher aus Polypropylen
Artikelnummer. 15384911
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15384911 100 ml 12 Stück
15354911 10 ml 12 Stück
15364911 25 ml 12 Stück
15374911 50 ml 12 Stück
15383416 250 ml 6 Stück
15394911 250 ml 12 Stück
15304921 400 ml 6 Stück
15314921 500 ml 6 Stück
15324921 600 ml 6 Stück
15334921 1000 ml 6 Stück
15344921 2000 ml 6 Stück
11 options
Artikelnummer. 15384911
Marke: Azlon BDC224P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für allgemeine Laborarbeiten
  • Entspricht ISO 7056
  • Herkömmliche Becherform
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger Tinte aufgedruckt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 51 mm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 69 mm
Schritten 10 ml
Menge 12er-Pckg.
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056