Learn More
Azlon™ graduierte Formkannen aus Polypropylen mit Griffen
Artikelnummer. 11303694
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Graduierungen:
2 ml
5 ml
10 ml
100 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11303694
Marke: Azlon JPM0050P
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus besonders klarem Polypropylen. Azlon ™ Formkannen aus Polypropylen mit Graduierung sind konisch zulaufend und gewährleisten dank ihres ergonomisch geformten Griffs höheren Komfort und bessere Kontrolle. Geeignet für Lebensmittelanwendungen gemäß den EU- und US-Vorschriften. Die dauerhaft eingeprägten Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbewertung. Autoklavierbar bis 121 °C.
Aus besonders klarem Polypropylen.Azlon ™ Formkannen aus Polypropylen mit Graduierung sind konisch zulaufend und gewährleisten dank ihres ergonomisch geformten Griffs höheren Komfort und bessere Kontrolle.Geeignet für Lebensmittelanwendungen gemäß den EU- und US-Vorschriften.Die dauerhaft eingeprägten Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbewertung.Autoklavierbar bis 121 °C.
  • Konische Kannen aus hochdurchsichtigem Polypropylen
  • Permanente eingegossene Graduierungen
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Ergonomisch geformter Griff mit Daumenloch für einfaches Tragen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Polypropylen
Menge 5/Packung
Temperaturbereich (metrisch) –20 bis 135 °C
Graduierungen 2 ml
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 68 mm
Durchmesser (metrisch) 45 mm