Learn More
Azlon™ graduierte Formkannen aus Polypropylen mit Griffen
Beschreibung
Aus besonders klarem Polypropylen.Azlon ™ Formkannen aus Polypropylen mit Graduierung sind konisch zulaufend und gewährleisten dank ihres ergonomisch geformten Griffs höheren Komfort und bessere Kontrolle.Geeignet für Lebensmittelanwendungen gemäß den EU- und US-Vorschriften.Die dauerhaft eingeprägten Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbewertung.Autoklavierbar bis 121 °C.
- Konische Kannen aus hochdurchsichtigem Polypropylen
- Permanente eingegossene Graduierungen
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Ergonomisch geformter Griff mit Daumenloch für einfaches Tragen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3000 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 101,44 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | Einzeln |
| Menge | Einzeln |
| Temperaturbereich (metrisch) | –20 bis 135 °C |
| Graduierungen | 50 ml |
| Zertifizierung/Konformität | EU; USA |
| Closure Included | Nein |
| Show More |