Learn More
Azlon™ graduierte Formkannen aus Polypropylen mit Griffen
Artikelnummer. 11373694
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Graduierungen:
2 ml
5 ml
10 ml
100 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen Packungsgröße
11373694 5000 ml 100 ml 1 Stück
11303694 50 ml 2 ml 5 Stück
11313694 100 ml 5 ml 5 Stück
11323694 250 ml 10 ml 1 Stück
11333694 500 ml 100 ml 1 Stück
11343694 1000 ml 100 ml 1 Stück
11353694 2000 ml 50 ml 1 Stück
11363694 3000 ml 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11373694 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. JPM5000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.65 €
    19.03 € / 1 Stück
    Sparen 25.62 €
    57% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus besonders klarem Polypropylen. Azlon ™ Formkannen aus Polypropylen mit Graduierung sind konisch zulaufend und gewährleisten dank ihres ergonomisch geformten Griffs höheren Komfort und bessere Kontrolle. Geeignet für Lebensmittelanwendungen gemäß den EU- und US-Vorschriften. Die dauerhaft eingeprägten Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbewertung. Autoklavierbar bis 121 °C.
Aus besonders klarem Polypropylen.Azlon ™ Formkannen aus Polypropylen mit Graduierung sind konisch zulaufend und gewährleisten dank ihres ergonomisch geformten Griffs höheren Komfort und bessere Kontrolle.Geeignet für Lebensmittelanwendungen gemäß den EU- und US-Vorschriften.Die dauerhaft eingeprägten Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbewertung.Autoklavierbar bis 121 °C.
  • Konische Kannen aus hochdurchsichtigem Polypropylen
  • Permanente eingegossene Graduierungen
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Ergonomisch geformter Griff mit Daumenloch für einfaches Tragen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung Einzeln
Menge Einzeln
Temperaturbereich (metrisch) –20 bis 135 °C
Graduierungen 100 ml
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 270 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10,63 in.
Durchmesser (metrisch) 200 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 169,07 oz.
Form Spitz zulaufend
Zertifizierung/Konformität EU; USA
Produkttyp Geformter Becher