Learn More
Azlon™ Instrumententablett aus Polypropylen
Rechteckige Polypropylen-Tabletts
Marke: Azlon TWR018
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.30000kg
Beschreibung
- Starr und robust
- Alle Größen haben 22 mm tiefe vertikale Seiten
- Autoklavierbar bei 121 °C
Spezifikation
350 mm | |
Instrument Tray | |
13.7 in. | |
Rectangular | |
Autoclavable |
Polypropylene | |
200 mm | |
1 | |
7.8 in. |