Learn More
Azlon™ Instrumententablett aus Polypropylen
Beschreibung
- Starr und robust
- Alle Größen haben 22 mm tiefe vertikale Seiten
- Autoklavierbar bei 121°C
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 350 x 250 mm |
| Länge (metrisch) | 350 mm |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Gerätetablett |
| Breite (metrisch) | 250 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 13.7 in. |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Form | Rechteckig |
| Breite (angloamerikanisch) | 9,8 in. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |