Learn More
Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen
Artikelnummer. 11313724
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) unitSize
11313724 137 mm 25 ml 5 Stück
11349633 385 mm 1.000 ml 1 Stück
12511516 102 mm 10 ml 5 Stück
11333724 198 mm 100 ml 5 Stück
12521516 259 mm 250 ml 5 Stück
12591506 60 mm 2 ml 5 Stück
11359623 315 mm 500 ml 5 Stück
11323724 160 mm 50 ml 5 Stück
12501516 82 mm 5 ml 5 Stück
9 options
Artikelnummer. 11313724
Marke: Azlon SWL012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für das sichere Aufnehmen chemischer Reagenzien oder Nahrungsmittel. Azlon™ Messschaufeln aus Polypropylen haben ein flaches Oberteil und einen flachen Boden.
Für das sichere Aufnehmen chemischer Reagenzien oder Nahrungsmittel.Der Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen wird mit flacher Ober- und Unterseite geliefert.
  • Hergestellt aus lebensmittelechtem Polypropylen
  • Flaches Oberteil zum Abglätten von Pulvern
  • Der Boden ist flach, so dass die Schaufeln waagerecht stehen können
  • Das Fassungsvermögen ist für jede Größe deutlich zu erkennen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Messschaufel
Material Polypropylen
Enthält Griff
Kapazität (metrisch) 25 ml
Sterilität Non-sterile
Länge (metrisch) 137 mm