Learn More
Azlon™ Azlon™ Mehrsprachig bedruckte Polypropylen-Spritzflasche
Beschreibung
Bedruckt mit globalen harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamanten, R-Sätzen und Sicherheitsinformationen. Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spritzflaschen aus Polypropylen sind mit chemischen Bezeichnungen und wichtigen Sicherheitsinformationen in vier europäischen Sprachen bedruckt, sodass in europäischen Ländern keine unterschiedlichen Spritzflaschen mehr benötigt werden.
- Weithalswaschflaschen mit mehrsprachiger Beschriftung
- Hergestellt aus Polypropylen für hohe thermale und chemische Beständigkeit, autoklavierbar
- Unlöschbar in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch bedruckt
- Farbcodierter, einteiliger Verschluss aus PP behält Form bei der Verwendung
- Verschluss mit präziser Strahlspitzenöffnung für genaue Steuerung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 5/Pckg. |
| Verschlussfarbe | Grün |
| Öffnung | Weit |
| Chemical Label | Methylethylketon |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Verschlusskappe ohne Belüftung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |