Learn More
Azlon™ Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen
Descripción
Aus langlebigem, leichtem Polypropylen.Der Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen verfügt über Parallelschaft, welcher ein Überbrücken von Pulver vermindert und so für einen besseren Durchfluss sorgt.Die beiden größten Ausführungen sind oben mit vertikalen Seiten ausgestattet, um ein Verschütten zu verhindern.
- Leichtgewichtiger Pulvertrichter aus Polypropylen
- Bruchsicher im normalen Gebrauch
- Parallelschaft minimiert „Überbrückung“ von Pulver für verbesserten Durchfluss
- Oberteile mit vertikalen Seiten bei den zwei größten Modellen
Especificaciones
Especificaciones
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 290mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 35mm |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 208 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | Konisch |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.