Learn More
Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen
Beschreibung
Aus langlebigem, leichtem Polypropylen.Der Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen verfügt über Parallelschaft, welcher ein Überbrücken von Pulver vermindert und so für einen besseren Durchfluss sorgt.Die beiden größten Ausführungen sind oben mit vertikalen Seiten ausgestattet, um ein Verschütten zu verhindern.
- Leichtgewichtiger Pulvertrichter aus Polypropylen
- Bruchsicher im normalen Gebrauch
- Parallelschaft minimiert „Überbrückung“ von Pulver für verbesserten Durchfluss
- Oberteile mit vertikalen Seiten bei den zwei größten Modellen
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 65mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 18 mm |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 69 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |