Learn More
Azlon™ Azlon™ Messbecher mit aufgedruckter Skala aus Polypropylen
Beschreibung
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Azlon™ Azlon™ Kannen aus Polypropylen mit Aufdruck bieten eine zuverlässige Lösung zum Messen und Dispensieren von Flüssigkeiten im Labor.
- Abschrägung: für eine breite Ausgießrinne
- Material:Hochdurchsichtiges Polypropylen mit hoher Stabilität und guter Sicht auf den Inhalt
- Graduierungen:In gestochen scharfem Blau erhaben aufgedruckt
- Autoklavierbar: bis zu 121 °C
- Ergonomisches Design: Griff mit Daumenmulde für einfaches Tragen und Ausgießen
- Eignung: Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt entsprechend den Vorschriften in der EU und in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Transparent |
| Außendurchmesser (metrisch) | 172 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 172 mm |
| Kapazität (metrisch) | 3000 ml |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labore für die Arbeit mit Chemikalien |
| Höhe (metrisch) | 215 mm |
| Menge | 1/Packung |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C bis +135 °C |
| Typ | Kanne |
| Mehr anzeigen |