Learn More
Azlon™ Messbecher mit aufgedruckter Skala aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8002914
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12623142
Marke: Azlon JPB0050P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Azlon™ Azlon™ Kannen aus Polypropylen mit Aufdruck bieten eine zuverlässige Lösung zum Messen und Dispensieren von Flüssigkeiten im Labor.
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Azlon™ Azlon™ Kannen aus Polypropylen mit Aufdruck bieten eine zuverlässige Lösung zum Messen und Dispensieren von Flüssigkeiten im Labor.
  • Abschrägung: für eine breite Ausgießrinne
  • Material:Hochdurchsichtiges Polypropylen mit hoher Stabilität und guter Sicht auf den Inhalt
  • Graduierungen:In gestochen scharfem Blau erhaben aufgedruckt 
  • Autoklavierbar:  bis zu 121 °C
  • Ergonomisches Design: Griff mit Daumenmulde für einfaches Tragen und Ausgießen
  • Eignung: Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt entsprechend den Vorschriften in der EU und in den USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 50 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 50 mm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PP (Polypropylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labore für die Arbeit mit Chemikalien
Höhe (metrisch) 60 mm
Menge 5/Packung
Max. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C bis +135 °C
Typ Kanne
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Scale Blau gedruckte Skala