Learn More
Azlon™ Polypropylen-Weithalsflaschen
Artikelnummer. 10175184
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Menge:
10/Packung
110 St./Packung
1200/Packung
200/Packung
30/Packung
330/Packung
350/Packung
420/Packung
5/Pckg.
60/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
110 Stück
200 Stück
30 Stück
330 Stück
350 Stück
5 Stück
55 Stück
60 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge unitSize
10175184 30 ml 10/Packung 10 Stück
15708017 30 ml 1200/Packung 1 Stück
10136494 60 ml 10/Packung 10 Stück
15767977 100 ml 420/Packung 1 Stück
15347017 125 ml 350/Packung 350 Stück
15367017 150 mL 330/Packung 330 Stück
15377017 250 mL 200/Packung 200 Stück
10287764 250 mL 10/Packung 10 Stück
15387017 500 mL 110 St./Packung 100 Stück
16439013 500 mL 110 St./Packung 110 Stück
10635325 500 mL 10/Packung 10 Stück
15397017 1000 mL 60/Packung 55 Stück
16449013 1000 mL 60/Packung 60 Stück
10034604 1000 mL 5/Pckg. 5 Stück
15307027 2000 mL 30/Packung 30 Stück
10799145 2000 mL 5/Pckg. 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10175184 Lieferant Azlon™ Lieferanten-Nr. BWP0030PN
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus hochbelastbarem, langlebigem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen lassen sich ganz einfach reinigen und ermöglichen effizientes und müheloses Ausgießen.
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff.Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
  • Beständige Flaschen aus HDPE mit hoher Klarheit und Schraubverschlüssen aus Polypropylen
  • Auslaufsicheres Design ohne Innenbeschichtung
  • Glatte Innenkontur für effizientes und einfaches Ausgießen
  • Sehr beständig und langlebig
  • Ideal zur Lagerung zahlreicher Flüssigkeiten, zur Medienvorbereitung und Probenahme
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Farbe Durchscheinend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme
Material Polypropylen
Halsinnendurchmesser (metrisch) 22mm
Menge 10/Packung
Transparenz Gut ablesbar
Auskleidungsmaterial Ohne Dichtungseinlage
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 70 mm
Produkttyp Runde Flasche mit großer Öffnung
Höhe (angloamerikanisch) 2,75 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Verschlusstyp Schraubkappe