Learn More
Azlon™ Weithalsbehälter aus Polypropylen mit Schraubverschlüssen
Artikelnummer. 12594997
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1200 ml
Menge:
24/Packung
24/Pckg.
36/Packung
48/Packung
72/Pckg.
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
72 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge unitSize
12594997 250 ml 36/Packung 36 Stück
12046902 30 ml 72/Pckg. 72 Stück
12830347 60 ml 48/Packung 48 Stück
12571496 125 ml 36/Packung 36 Stück
12501486 500 ml 24/Packung 24 Stück
12545007 950 ml 24/Pckg. 24 Stück
12511486 1200 ml 24/Pckg. 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12594997 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. JWP0250P
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polypropylen. Azlon™ Weithalsbehälter aus Polypropylen mit Schraubverschluss sind mit Schraubverschluss ohne Dichtungseinlage autoklavierbar. Ideal zur Lagerung von Proben, Pulvern, Tierfutter und mehr.
Aus Polypropylen. Azlon™ Weithalsbehälter aus Polypropylen mit Schraubverschlüssen sind autoklavierbar und verfügen über Schraubverschlüsse ohne Einlage. Ideal für die Lagerung von Proben, Pulvern, Tierfutter und vielem mehr.
  • Autoklavierbare Weithalsbehälter mit ungefütterten Schraubkappen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Ideal für die Lagerung von Proben, Pulvern, Tierfutter und vielem mehr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Proben, Pulver, Tierfutter
Enthält Schraubverschluss ohne Dichtungseinlage
Material Polypropylen
Menge 36/Packung
Temperaturbereich (metrisch) –20 bis 135 °C
Gewicht (metrisch) 2,05 kg
Klarheit Durchscheinend
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 66 mm
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Durchmesser (metrisch) 89 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rund
Produkttyp Behälter