Learn More
Azlon™ Weithalsbehälter aus Polypropylen mit Schraubdeckel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1200 ml
Menge:
24/Packung
24/Pckg.
36/Packung
48/Packung
72/Pckg.
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
72 Stück
Beschreibung
Aus Polypropylen. Azlon™ Weithalsbehälter aus Polypropylen mit Schraubverschlüssen sind autoklavierbar und verfügen über Schraubverschlüsse ohne Einlage. Ideal für die Lagerung von Proben, Pulvern, Tierfutter und vielem mehr.
- Autoklavierbare Weithalsbehälter mit ungefütterten Schraubkappen
- Gute chemische Beständigkeit
- Ideal für die Lagerung von Proben, Pulvern, Tierfutter und vielem mehr.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 60 ml |
| Farbe | Durchsichtig, Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Proben, Pulver, Tierfutter |
| Enthält | Schraubverschluss ohne Dichtungseinlage |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 48/Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | –20 bis 135 °C |
| Gewicht (metrisch) | 0,91 kg |
| Klarheit | Durchscheinend |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |